missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphénylamine-4-sulfonate de sodium 97,0+%. TCI America™

Numéro de catalogue. D087725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D087725G 25 g
D08771G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D087725G Fournisseur TCI America Code fournisseur D087725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6152-67-6
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
Numéro MDL MFCD00036468
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
Nom de l’IUPAC Sodium de l’acide 4-(phénylamino)benzène-1-sulfonique
SOURIRES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Diphenylamine-4-sulfonate
Couleur Gris-blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 271.27
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline