missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichromate de sodium dihydraté, purifié, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 400 °C |
| Nom ou substance chimique | Sodium Dichromate Dihydrate, Purified |
| Point de fusion | 357 °C |
| Couleur | Orange/Rouge |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 10 kg |
| Niveau | Pure |
| Emballage | Seau en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 2.35 |