missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichromate de sodium dihydraté, réactif ACS, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 400 °C |
| Nom ou substance chimique | Sodium Dichromate Dihydrate, ACS Reagent |
| Point de fusion | 357 °C |
| Couleur | Orange/Rouge |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | ACS |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Gravité spécifique | 2.35 |