missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 1-Undécanesulfonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I03495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I03495G 5 g
I034925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I03495G Fournisseur TCI America Code fournisseur I03495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5838-34-6
Formule moléculaire C20H14N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 406.42
Numéro MDL MFCD00053627
Clé InChI RFNALTSHRWGOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 1-undecanesulfonate, sodium undecane-1-sulfonate, 1-undecanesulfonic acid sodium salt, sodium undecylsulfonate, ipc-alks-11, acmc-1bn99, 1-undecanesulfonicacid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23692564
Nom de l’IUPAC 4-[2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)acétamido]-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzamide
SOURIRES O=C(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NC=CS1

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium 1-Undecanesulfonate [Reagent for Ion-Pair Chromatography]
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 258.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1640
TSCA Non