missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Ensemble de plateau de teinture à coulisses
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03448280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Coloreur à coulissière
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
03448280 Coloreur à coulissière
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03448280 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS15951A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cela réduit la contamination croisée possible et les zones de travail en désordre. L’ensemble de plateau de coloration à glissière est une alternative économique aux versions en métal.

  • Teindre, rincer et sécher les lames sur un seul plateau de travail
  • Une surface de travail propre et fraîche à chaque fois
  • Deux becs de versement pratiques pour éliminer rapidement les déchets liquides
  • Jusqu’à huit glissières s’ajustent confortablement à la base
  • Le puits profond peut contenir jusqu’à 38 mL
  • Le couvercle foncé protège les lames pour les applications sensibles à la lumière
  • Poignées encastrées pour un transport facile
  • Pack de 4 plateaux de base et 1 couvercle
  • Taille compacte
  • Jetable

Spécifications

Type de produit Coloreur à coulissière
Aperçu général Ensemble jetable de plateau de teinture pour diapositives
Capacité de lame 8
Nb de stations de réactifs 8
Couleur Noir
Capacité de réactif 38 mL
À utiliser avec (application) Coloration par diapositives
Comprend Quatre plateaux, un couvercle
Poids (impériale) 0.60 lb.
Poids (métrique) 0.27 kg
Dimensions (L x l x H) 12 x 5 x 1,2 po.
Hauteur (impériale) 1,2 in
Hauteur (métrique) 3 cm
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 12.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats