missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate d’argent, réactif ACS, réactifs

Numéro de catalogue. 01337772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337772 100 g
01337771 25 g
01337770 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01337772 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C1304000100C2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sulfate d’argent, réactif ACS, ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sulfuric Acid silver salt
Nom de l’IUPAC acide sulfurique disilver(1+)
SOURIRES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O

Spécifications

Point d’ébullition 1085 °C
Nom ou substance chimique Silver Sulfate, ACS Reagent
Couleur Incolore/Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Niveau ACS
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 5.45