missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Pièce de tissu de soie
Spécifications
Spécifications
| Material | Soie |
| For Use With (Application) | Activités scientifiques liées à la statique ou à la friction |
| Grade | 9 à 12 |
| Product Type | Carré de tissu |
| Dimensions (L x W) | Env. 12 x 12 po. |