missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de silice, TLC de haute pureté, avec liant en gypse et indicateur fluorescent

Numéro de catalogue. AA4276430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AA4276430 250 g
AA42764A1 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4276430 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04276430

TLC Préparation des assiettes | CAS : 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol

Le gel de silice est principalement utilisé pour la préparation des plaques de chromatographie en couches minces.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 63231-67-4
Molecular Formula H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
MDL Number MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O

Spécifications

Physical Form 12 Micron APS, S.A. 500-600 m
pH 6.5 to 7.5
Material Silica Gel
Quantity 250 g
Particle Size 500 to 600m2/g, 60Å
Solubility Information Insoluble in water.
Grade TLC Haute Pureté
Surface Area 500 to 600m2/g
Chemical Name or Material Silica gel, With gypsum binder and fluorescent indicator
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H373
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Precautionary Statement GHS P Statement
P260-P314-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Get medical advice/attention if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
EINECSNumber 231-545-4
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche