missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tarières de la série Signature

Numéro de catalogue. S67188
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
45.7 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) de la poignée
S67188 45.7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S67188 Fournisseur AMS Code fournisseur 35280

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tarière en acier carbone, 4 pi. (1,2 m) extension et poignée croisée

Rassemblez les échantillons dont vous avez besoin, peu importe le type de sol.

  • La conception du filetage épais permet une connexion et un démontage rapides
  • La soudure à haute résistance élimine le flash à l’extérieur du cylindre pour réduire la traînée et faciliter la décontamination
  • La poignée croisée recouverte de caoutchouc mesure 18 po. (45,7 cm) de long pour un couple supplémentaire
  • L’extension jaune plaquée zinc résiste à la rouille

  • Le kit de tarière pour boue est idéal pour les sols lourds, humides ou argileux
  • Le kit de tarière standard creuse dans un sol extrêmement sec et sablonneux et est formé pour retenir des échantillons sablonneux et lâches

Compliance

Respecter GLOBE les exigences

Spécifications

Type de produit Kit de tarière à boue
Comprend Tarière en acier carbone, 4 pi. (1,2 m) extension et poignée croisée
Matériau de poignée Caoutchouc
Modèle Fil épais
Certifications/Conformité GLOBE
À utiliser avec (application) Pour les sols lourds, humides ou argileux
Longueur (impériale) de poignée 18 in
Longueur (métrique) de la poignée 45.7 cm