missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Diagnostics™ Crystal Violet Solution

Numéro de catalogue. 01288070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 oz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01288070 8 oz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01288070 Fournisseur Sigma Diagnostics™ Code fournisseur HT9018FOZ

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la coloration de Gram sur les films et tissus fixés à la chaleur

  • Composants : HT901 est composé de violette cristalline certifiée, 2,3%, d’oxalate d’ammonium, 0,1% et d’alcool éthylique à 20%, SD3A

Spécifications

Quantité 8 oz
Format Solution
À utiliser avec (application) Coloration de films et tissus fixés à la chaleur
Couleur Violet/Violet
Type de coloration Solution Crystal Violet