missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Sigma-Aldrich™ Gel de silice, qualité technique (avec Ca, ∼0,1), maillage 230-400

Numéro de catalogue. 111005318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111005318 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111005318 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 1247925KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la chromatographie liquide préparative

Le gel de silice, une matrice à texture très poreuse est généralement utilisé pour la synthèse des adsorbants. Elles sont de structure corpusculaire. La surface de la silice possède une couche de groupes hydroxyle et de molécules d’eau adsorbées, qui peuvent être retirées par séchage à haute température ou même par traitement avec des réactifs appropriés. La surface du gel de silice joue un rôle important dans la catalyse, la séparation chimique et les fabrications microélectroniques.

Spécifications

Granulométrie Maillage 230/400
Taille des pores 60 Å
Niveau Note technique (avec CA, ∼0,1%)
Quantité 25 kg
Surface (métrique) 500 m2/g (environ)
Gamme de produit Sigma-Aldrich
Aperçu général CA, 0,1 à 0,3%
Forme physique Poudre
Numéro MDL MFCD00011232
CAS 112926-00-8

Sigma-Aldrich est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC