missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sesamol, 98%

Numéro de catalogue. AAA1045330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1045330 250 g
AAA1045309 10 g
AAA1045318 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1045330 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1045330
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 533-31-3 | C7H6O3 | 138,122 g/mol

Le sésamol a une bonne activité antioxydante. Le sésamol a des effets potentiellement protecteurs contre les radicaux libres ainsi qu’une certaine activité antifongique. Le sésamol peut aussi être utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’antidépresseurs tels que la paroxétine (P205750). On a découvert que le sésamol est un antioxydant qui peut prévenir la détérioration des huiles. Elle peut aussi prévenir la détérioration des huiles en agissant comme antifongique. Il est également utilisé en médecine ayurvédique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le Sesamol a une bonne activité antioxydante. Le sésamol a des effets potentiellement protecteurs contre les radicaux libres ainsi qu’une certaine activité antifongique. Le sésamol peut aussi être utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’antidépresseurs tels que la paroxétine (P205750). On a découvert que le sésamol est un antioxydant qui peut prévenir la détérioration des huiles. Elle peut aussi prévenir la détérioration des huiles en agissant comme antifongique. Il est également utilisé en médecine ayurvédique.

Solubilité
Soluble dans du méthanol, de l’eau (en partie) et du dichlorométhane (25 mg/ml).

Notes
Conserver dans un endroit frais. Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 533-31-3
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.122
Numéro MDL MFCD00005827
Clé InChI LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
Nom de l’IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SOURIRES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sesamol
Point de fusion 61 °C à 65 °C
Point d’ébullition 113 °C à 116 °C (2 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 127405
Sensibilité Sensible à la lumière
Renseignements sur la solubilité Soluble dans du méthanol, de l’eau (en partie) et du dichlorométhane (25 mg/ml).
Poids de formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H351-H315-H319-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P261-P280-P281-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
EINECSNumber 208-561-5
RTECSNumber SM0890000
TSCA Oui
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche