missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ SeqStudio™ Système d’analyseur génétique avec SmartStart

Numéro de catalogue. A35646
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
Système + SmartStart + 1 an de garantie ext
Système + SmartStart + 3 ans de garantie prolongée
Système + SmartStart + Logiciel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Contenu et stockage
A35646 Système + SmartStart + 3 ans de garantie prolongée
A35644 Système + SmartStart + Logiciel
A35645 Système + SmartStart + 1 an de garantie ext
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A35646 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A35646

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’analyseur Applied Biosystems SeqStudio génétique est un système d’électrophorèse capillaire à 4 capillaires basé sur la fluorescence conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée, facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique.

  • L’analyseur Applied Biosystems SeqStudio génétique est un système d’électrophorèse capillaire à 4 capillaires basé sur la fluorescence conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée, facile, efficace et polyvalente pour la recherche en analyse génétique
  • Combiner une garantie prolongée à l’achat de votre système aidera à prolonger la durée de vie de votre investissement. Ces forfaits incluent le système, SmartStart, et une garantie étendue.
  • Logiciel d’instruments simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Réduction du temps d’installation manuelle avec la cartouche de réactifs intégrée (SeqStudio Cartouche)
  • Flexibilité d’application pour exécuter le séquençage Sanger et l’analyse de fragments en même temps
  • Connectivité : Wi-Fi ou connexion Ethernet filaire
  • Capacité de surveillance à distance accessible au web
  • Suivi de l’utilisation des consommables par identification par radiofréquence (RFID)
  • SmartStart est réalisé par un scientifique en application de terrain (FAS) dans votre laboratoire. SmartStart vous aide à :
  • Mets-toi en marche vite
  • Connecte-toi à ton réseau local et au nuage
  • Choisissez les réactifs et consommables appropriés pour répondre à vos besoins
  • Le contenu variera selon votre niveau de connaissances et d’expérience.

Spécifications

Contenu et stockage Système + SmartStart + 3 ans de garantie prolongée
Gamme de produit SeqStudio
Catégorie Analyseur génétique
Duration Garantie prolongée de 3 ans
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.