missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartouche

Description
- Minimisez le temps de montage manuel avec la cartouche tout-en-un
- Suivre l’utilisation des consommables via l’identification par radiofréquence (RFID)
- Permet 125 injections ou 500 rxns par cartouche
- Programme de recyclage responsable, simple et gratuit
Order Info
125 injections/500 rxns
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C). |
| Longueur des capillaires | 28 cm |
| À utiliser avec (application) | Séquençage des variantes rares, reséquençage, séquençage comparatif (mutations somatiques - 10:50), analyse de fragments (dénaturation), séquençage en lecture courte, déséquençage Novo - débit faible à moyen, séquençage de produits PCR courts |
| Gamme de produit | SeqStudio |
| Catégorie | Cartouche de réactif |
| Quantité | 125 injections/500 réactions |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.