Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Analyseur génétique 24 Flex
Description
L’analyseur Applied Biosystems SeqStudio génétique 24 Flex offre des améliorations de conception et des avancées technologiques dans le flux de travail de l’électrophorèse capillaire (CE). Il offre une qualité de séquençage et d’analyse de fragments Sanger de référence avec une flexibilité accrue, une utilisation plus facile et une connectivité cloud permettant aux chercheurs de gérer efficacement leur charge de travail et l’équilibre travail/vie personnelle. Conçu pour une facilité d’utilisation optimale, ce système à débit moyen offre une grande qualité, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs souhaitant travailler plus intelligemment en laboratoire.
Les caractéristiques de l’analyseur SeqStudio génétique 24 Flex incluent :
• Économies d’espace grâce à une véritable opération autonome; Configurer, démarrer, surveiller et analyser directement sur l’écran
• tactile Améliorer la gestion de la charge de travail grâce au chargement continu des plaques et à la repriorisation •
des échantillons Réaliser des gains d’efficacité en laboratoire grâce à la surveillance •
à distance Nouveaux réseaux capillaires améliorés pour une manipulation •
simple et sans tracas Réduire les temps d’arrêt avec des outils
intégrés de dépannage à distance Logiciel
de collecte de données facile à utiliser Le logiciel de collecte de données préinstallé sur l’ordinateur à écran tactile embarqué élève la convivialité à un nouveau niveau. Il offre un tableau de bord intuitif, une configuration simplifiée des plaques et des vidéos d’auto-assistance intégrées pour les opérations courantes afin que les nouveaux utilisateurs puissent démarrer rapidement.
Flexibilité
dans la planification : la capacité de quatre plaques, le chargement continu des plaques et la repriorisation urgente des échantillons offrent à la fois la plus grande capacité de rendement intermédiaire et une flexibilité totale de planification, ce qui se traduit par du temps supplémentaire dans votre journée.
Fonctionnalités
à distance Notre plateforme Connect basée sur le cloud offre une flexibilité accrue en permettant aux utilisateurs de configurer des fichiers de plaques, de surveiller la performance des instruments et des consommables, d’effectuer des progrès, et même d’effectuer certaines fonctions cruciales de l’instrument de n’importe où.
Restez connecté à vos données
Le SeqStudio système 24 Flex offre un flux de travail automatisé pour obtenir et partager les résultats des applications d’analyse secondaire existantes sur Connect. Ces applications logicielles basées sur le web incluent le scanner de pic, l’analyse de microsatellites, NGS la confirmation, la vérification de la qualité et l’analyse de variantes. Ils sont compatibles avec Mac un PC.
Tranquillité d’esprit avec Smart Service
Réduisez les temps d’arrêt avec des services haut de gamme pour l’analyseur SeqStudio génétique 24 Flex. Smart Help permet aux utilisateurs de contacter le support technique directement depuis l’écran tactile, sans avoir à télécharger des fichiers ni à passer du temps au téléphone. Des techniciens expérimentés analyseront la demande et répondront selon les préférences de l’utilisateur’(téléphone ou courriel) et régleront le problème le plus rapidement possible.
Smart Remote Support est un outil de collaboration immersif qui permet aux clients de signaler rapidement et efficacement les problèmes au support technique pour leur résolution, aidant ainsi à réduire les temps d’arrêt des instruments et à minimiser le besoin de visites sur place.
Grande polyvalence
applicative Flux de travail simples, tests et réactifs fiables, ainsi que des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, incluant l’analyse PCR multiplexée, la confirmation de nouvelle génération, l’identification d’espèces, le génotypage STR, l’authentification par lignées cellulaires, le contrôle de qualité de l’ADND, le séquençage des plasmides et l’analyse de l’édition du génome.
Des résultats fiables
— la précision des données puits à puits et instrument à instrument est atteinte grâce à la technologie éprouvée Applied Biosystems d’électrophorèse capillaire.
Spécifications
Spécifications
| Description | SeqStudio™ 24 Flex avec ordinateur de bureau |
| Capacity | 4 plaques |
| Capillary Length | 36 ou 50 cm |
| For Use With (Application) | Séquençage Sanger, Analyse des fragments |
| For Use With (Equipment) | Thermocycleurs |
| Number of Capillaries | 24 capillaires |
| Product Line | SeqStudio Flex |
| Read Length | ≥850 pb (Utilisation du module de course StdSeq50_POP7xL) |
| Throughput | ≥1104 échantillons en 23 heures. (Utilisation du module de course ShortReadSeq50_POP7xL) |
| Type | Analyseur génétique |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche.