missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ SecureFit™ Lunettes de protection de la série 3700
Description
- Les branches à cliquet ajustables offrent des points d’angle d’ajustement sur la tempe pour aider à créer un ajustement sécuritaire et personnalisé
- La technologie Pressure Diffusion Temple (PDT) aide à diffuser la pression au-dessus de l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
- Nez doux au toucher pour offrir un confort toute la journée
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99,9% des rayons UVA et UVB
- Répond aux exigences de ANSI la norme Z87.1-2015 en tant que spectacle d’impact
- 3M Catalogue# SF3701, SF3702, SF3703, SF3707
Spécifications
Spécifications
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Aperçu général | Ajustement régulier |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| À utiliser avec (application) | Automobile, usinage, transport, sciage, rivetage |
| Couleur du cadre | Transparent |
| Nb par boîte | 10/Cs. |
| Modèle | SF3701SGAF-BLU |
| Taille | Universel |
| Style des branches | 3M™ Technologie des temples à diffusion sous pression |
| Afficher plus de résultats |