missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Capteur de température d’échantillon PT1000

Numéro de catalogue. 01670502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
01670502 4.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Catalog No. 01670502 missing translation for 'mfr' BUCHI missing translation for 'supplierNo' 11064031

Les capteurs de température d’échantillon surveillent la température individuelle de l’échantillon afin de déterminer le point final de séchage.

  • Un capteur par plaque chauffante

Specifications

Catégorie Lyophilisateur de laboratoire
Capacité (métrique) 4.5 L
Nb d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Ambiance jusqu’à -105 °C
Matériau Acier inoxydable recouvert de PTFE
Type de bouchon Amérique du Nord
Tension 220/240 V