missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeWear™ Sarraus de laboratoire haute performance, noir de jais
Description
- Tissu ultra-doux & SMS et léger de grande qualité (Poids 45 g/m2 pour sarrau de laboratoire &)
- Le matériau résistant aux fluides réagit au AAMI de niveau 2
- Conçu pour bien s’ajuster avec un col à poignets & tricotés
- Boutons de fermeture à pression avant de haute qualité
- Disponibles dans un grand nombre de formats
- 12 unités par emballage
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS Polypropylène |
| Couleur | Noir |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Fluids |
| Afficher plus de résultats |