missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-Azétidine-2-acide carboxylique, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAL09668MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL09668MD 250 mg
AAL0966803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL09668MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L09668MD

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2133-34-8
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.105
Numéro MDL MFCD00005166
Clé InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nom de l’IUPAC (2S)-azétidine-2-acide carboxylique
SOURIRES C1CNC1C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(-)-Azetidine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽217°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 80678
Indice de Merck 14,908
Rotation optique −123° (c=4 in H2O)
Poids de formule 101.11
Pourcentage de pureté 99%
EINECSNumber 218-362-5
RTECSNumber CM4310500
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche