missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Ruthénium, 1% sur le carbone granulaire
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 5 ans |