missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Ensemble de broches T ROTAVISC, T-SP-JEU

Numéro de catalogue. 01183127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
160 x 82 x 270 mm (W x H x D)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
01183127 160 x 82 x 270 mm (W x H x D)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01183127 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 25007765

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’ensemble de fuseaux en T ROTAVISC est particulièrement adapté à la mesure d’échantillons non fluides, tels que les crèmes, pâtes ou gélatine, et est destiné à être utilisé avec IKA ROTAVISC en combinaison avec IKA HELISTAND.

  • Accouplement rapide
  • Nœud à crochet
  • Filetage pour gaucher M2.5

Spécifications

Type de produit Axe en T
À utiliser avec (équipement) IKA Viscomètres ROTAVISC en combinaison avec IKA le support électrique HELISTAND
Aperçu général T-SP-SET T-Ensemble de fuseaux
Matériau Acier inoxydable (316L)
À utiliser avec (application) Mesure d’échantillons non fluides, tels que les crèmes, pâtes ou gélatine
Taille 160 x 82 x 270 mm (W x H x D)
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 300 °C