missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ Test Voges-Proskauer A

Numéro de catalogue. R21200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R21200 12 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R21200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R21200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Déterminer la capacité des bacilles à Gram négatif à produire de l’acétylméthylcarbinol (acétatoïne) à partir de la fermentation du glucose à l’aide du test Voges-Proskauer A.

Déterminer la capacité des bacilles à gram négatif à produire de l’acétylméthylcarbinol (acétoïne) à partir de la fermentation du glucose en utilisant Thermo Scientific™ Remel™ le réactif à 5 % d’alpha naphthol pour le test Voges-Proskauer A. En 1898, Voges et Proskauer ont rapporté la production d’acétylméthylcarbinol à partir de la fermentation du glucose par certaines bactéries lorsqu’elles étaient cultivées dans un milieu approprié comme MR-VP Broth1,2. Plus tard, Barret a rendu le VP test plus sensible en utilisant 5 % d’alpha naphthol (VP-A) dans le milieu pour la détection de l’acétylméthylcarbinol3.

Le test de Voges-Proskauer repose sur la détection de l’acétylméthylcarbinol à partir du métabolisme du glucose4. Facilité de différenciation : VP les organismes positifs produisent un développement de couleur rose tandis VP que les organismes négatifs ne produisent pas de couleur. Résultats rapides : en moins de 15 minutes. Moins d’inoculum : 1 ml de bouillon MR-VP inoculé requis pour le test. Le glucose est métabolisé en acide pyruvique à partir duquel sont formés les produits neutres, l’acétoïne et le 2,3-butanediol. En présence d’oxygène et d’alcali, l’acétoïne et le 2,3-butanediol sont oxydés en diacétyle, le réactif pour la couleur rose produite lors du test de Voges-Proskauer. VP-A est un catalyseur qui sert à intensifier la couleur et à augmenter la sensibilité de la réaction. Utilisé conjointement avec VP-B, Partie No. R21281. À utiliser avec MRVP Broth3. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez inquire.Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque

Spécifications

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Aperçu général Voges-Proskauer A
Analytes détectables Acétylméthylcarbinol
Type d’emballage 12 ml/flacon
Quantité 12 mL