missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ R2A Agar

Numéro de catalogue. R112543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
10 x 500 mL
Format:
BB - 500mL
Monoplaque
Plaque de 15 mm x 60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format
R112543 10 x 500 mL BB - 500mL
R01722 10/Pk. Monoplaque
R01723 10/Pk. Plaque de 15 mm x 60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. R112543 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R112543

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Énumérer et cultiver les bactéries hétérotrophes à partir d’eau potable à l’aide de l’agar R2A.

Énumérer et cultiver les bactéries hétérotrophes à partir d’eau potable à l’aide Thermo Scientific™ Remel™ de l’agar R2A. La croissance des bactéries stressées et tolérantes au chlore récupérées des eaux traitées est stimulée à l’aide d’un milieu moins nutritif, de températures d’incubation plus basses et de temps d’incubation plus longs. L’agar R2A est recommandé par l’American Public Health Association (APHA) dans les Méthodes standard pour l’examen de l’eau et des eaux usées1. L’information sur la qualité de l’eau, comme le nombre de plaques hétérotrophes, peut être utilisée pour évaluer l’efficacité des procédés de traitement.

Utilisez l’agar R2A pour l’énumération et la culture de bactéries hétérotrophes à partir d’eau potable.

  • Recommandé par l’APHA dans les Méthodes standard pour l’examen de l’eau et des eauxusées 1
  • Supérieur au comptage de plaques agar whe

Spécifications

Certifications/Conformité Référence industrielle : SMWW.
Aperçu général R2A Agar
Format BB - 500mL
Type de produit Gélose
Quantité 10 x 500 mL