missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Disque LAP

Numéro de catalogue. R21129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 disques/fiole
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R21129 25 disques/fiole
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R21129 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE21129

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Détectez rapidement l’activité de l’aminopeptidase leucine chez les streptocoques et les genres apparentés, grâce à ce disque prêt à être utilisé, imprégné de LAP.

Détectez l’activité de la leucine aminopeptidase chez les streptocoques et genres apparentés avec Thermo Scientific™ Remel™ le disque LAP.

Collman et Ball ont étudié l’utilisation de leucine aminopeptidase (LAP) qui a aidé à identifier les cocciGram-positifs 1. De plus, Fertally et Facklam2 ont utilisé LAP pour identifier les espèces de Streptococcus. Ils ont constaté qu’Aerococcus est une souche négative constante pour la LAP, tandis qu’Enterococcus et Streptococcus sont des souches positives. LAP aide également à l’identification des genres 3 de Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus et apparentés.

L’activité de l’enzyme leucine aminopeptidase peut aider à identifier les streptocoques et genres apparentés à l’aide du disque LAP.

  • Prêt à utiliser : disque imprégné de réactif. Aucune préparation supplémentaire nécessaire.
  • Facile à lire : Le changement de couleur visible indique un test positif et négatif.
    Test positif : Changement de couleur du rose au rouge.
    Test négatif : Aucun changement de couleur.

Le disque LAP contient de la L-leucine —β naphthylamide — comme substrat qui est hydrolysé par la leucine aminopeptidase et libère βde la naphthylamide. Un test positif est indiqué lorsque la couleur du disque passe du blanc au rose puis au rouge lorsque ρle -diméthyl-aminocinamaldéhyde (réactif PYR) est ajouté.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque.

Spécifications

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Aperçu général Disque LAP
Analytes détectables Aminopepqtidase leucine (streptocoques)
Format Fiole
Quantité 25 disques/fiole