missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Réactif indole de Kovacs
Description
Déterminer la capacité d'un organisme à séparer l'indole de la molécule de trypqtophane avec Thermo Scientific™ Remel™ le réactif indole de Kovac. Auparavant, le xylène était utilisé pour détecter de petites quantités d'indole produites par la dégradation du trypqtophane. Kovac a utilisé de l'alcool amylique à la place de l'alcool éthylique pour contourner la procédure d'extraction impliquée dans le réactif d'Ehrlich-Boehme1. Gadebusch et Gabriel ont rapporté que la substitution de l'alcool isoamylique entraînait une plus grande stabilité du réactif de Kovacs2.
Le réactif d’indole de Kovac’est utilisé pour déterminer la capacité des microorganismes, principalement les Enterobacteriaceae, à séparer l’indole de la molécule de trypqtophane. Des enzymes intracellulaires regroupées sous l'appellation « tryptophanases » déclenchent la production d'indole par hydrolyse de l'acide aminé tryptophane. L'indole se combine au p-diméthylaminobenzaldéhyde pour former un composé de couleur rouge. Il s’agit d’une réaction de condensation3. Prêt à l’emploi : aucune préparation supplémentaire n’est requise. Facile à interpréter : Un anneau rose-rouge entre le bouillon et le solvant indique un test positif. Le réactif indole de Kovac’contient de l’alcool amylique (CAS 71-41-0), du p-diméthylaminobenzaldéhyde (CAS 100-10-7), de l’acide chlorhydrique (concentré) (CAS 7647-01-0). Ce réactif a été testé selon des procédures de contrôle de qualité et s’est avéré accepqtable. Ce produit est destiné au diagnostic in vitro et son usage est réservé à des personnes dûment formées. Veuillez inquire.Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | Réactif indole de Kovacs |
| Format | Flacon |
| Quantité | 25 ml/flacon |