missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouillon neutralisant D/E (Dey-Engley)

Numéro de catalogue. R09334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Roue WMB
Tube 20 mm x 150 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
R09334 Tube 20 mm x 150 mm
R112160 Roue WMB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. R09334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE09334

Neutralisez les désinfectants chimiques pour confirmer l’activité bactériostatique et bactéricide lors des procédures d’échantillonnage environnemental avec un bouillon neutralisant D/E.

Neutraliser les désinfectants chimiques pour distinguer l’activité bactériostatique et bactéricide dans les procédures d’échantillonnage environnemental à l’aide Thermo Scientific™ Remel™ du bouillon neutralisant D/E (Dey-Engley). Ce milieu a été formulé par Engley et Dey en 1970 pour neutraliser et tester les antiseptiques etdésinfectants 1. Il est recommandé dans le Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods de l’American Public Health Association (APHA) pour l’échantillonnageenvironnemental 2.

Neutraliser les désinfectants chimiques pour distinguer l’activité bactériostatique et bactéricide dans les procédures d’échantillonnage environnemental à l’aide du bouillon neutralisant D/E (Dey-Engley). Le milieu peut neutraliser une gamme de produits chimiques, notamment des préparations mercurielles, d’iode ou de chlore, des composés d’ammonium quaternaire, du formaldéhyde et du glutaraldéhyde.

  • Prêt à l’emploi : commodité des supports préparés.
  • Facile à identifier : Lorsque le dextrose est utilisé par les bactéries, l’indicateur de pH passe d’une couleur violette à jaune.
  • Facile à différencier : Subcultivez tous les tubes de bouillon neutralisant D/E vers des milieux appropriés tels que l’agar D/E pour observer la croissance (micro-organismes viables).
    • Croissance bactériostatique – à partir de tubes de bouillon neutralisant D/E négatif.
    • Substance – bactéricide Pas de croissance à partir de tubes neutralisants D/E négatifs.
  • Recommandé dans le Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods de l’American Public Health Association (APHA) pour l’échantillonnage environnemental.

Ce milieu contient de la peptone et de l’extrait de levure qui fournissent des nutriments tels que des acides aminés, des peptides, des composés azotés et des vitamines du complexe B nécessaires à la croissance. Le dextrose fournit de l’énergie, la lécithine neutralise les composés d’ammonium quaternaire, le polysorbate 80 neutralise les phénoliques, le thioglycolate neutralise les mercuriels, le thiosulfate de sodium neutralise les préparations d’iode et de chlore, et le bisulfate de sodium neutralise le formaldéhyde et le glutaraldéhyde. Ce milieu convient à l’échantillonnage environnemental où la neutralisation du produit chimique est importante pour déterminer son activité bactéricide.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la Thermo Scientific marque.

Spécifications

Certifications/Compliance Référence industrielle : COMPF.
Description Bouillon neutralisant D/E
Format Tube 20 mm x 150 mm
Product Type Milieux de culture de microbiologie
Quantity 9 mL

Ce n’est pas destiné à un usage en DIV.