missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab™ Alcool réactif, 100%

Numéro de catalogue. STL69001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1 gallon.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
STL69001 4 x 1 gallon.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nocifs si avalés, en contact avec la peau ou inhalés.
Numéro de catalogue. STL69001 Fournisseur StatLab™ Code fournisseur STL69001
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nocifs si avalés, en contact avec la peau ou inhalés.

Qualité ACS, alcool réactif à 100%.

  • Alcool dénaturé spécialement pour une utilisation dans les protocoles de laboratoire clinique

Spécifications

Concentration 1
Quantité 4 x 1 gallon.
Format Flacon