missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAM Scientific Safet-T-Fil™ Capillaires des gaz sanguins

Numéro de catalogue. 1491577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
230 μL
Additif:
Héparine sodique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Additif
1491577 230 μL Héparine sodique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1491577 Fournisseur RAM Scientific Code fournisseur 06 0009

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

100 % plastique—, pas de verre à casser

Les échantillons de sang sont aspirés dans les tubes de gaz sanguins capillaires en plastique SAFE-T-FILL™ par la même action capillaire que le verre, sans risque de bris. Les tubes capillaires sont disponibles non traités ou héparinés.

  • Des tubes 100% en plastique recueillent des échantillons de sang capillaire en volume microlitres provenant des piqûres au doigt et au talon
  • Remplacent les tubes capillaires en verre Natelson, Caraway ou en verre recouvert de mylar
  • Les échantillons de sang sont prélevés dans le tube capillaire par la même action capillaire que le verre, sans risque de casse
  • Les tubes capillaires sont disponibles non traités ou héparisés
  • Un remplissage complet d’un bout à l’autre du tube capillaire mesure avec précision le volume de remplissage indiqué
  • Les bouchons d’extrémité optionnels minimisent le risque de fuite de sang et facilitent la manipulation
  • Le mélange optionnel des puces et des anneaux magnétiques (composants de mélange) permet un mélange uniforme pour éviter la coagulation
  • Les labels d’emballage sont marqués par le numéro de lot et la date d’expiration

Recommended Storage

Store at room temperature. Keep dry. Keep away from sunlight.

Spécifications

Couleur Transparent
Type de produit Tube à gaz sanguin
Additif Héparine sodique
Matériau Plastique
Stérilité Non stériles
Capacité (métrique) 230 μL
À utiliser avec (application) Destiné à l’analyse des gaz sanguins, aux tests pour plusieurs analytes, ou comme dispositif de transfert pour les tests PKU et POC, et recouvert d’anticoagulant à l’héparine sodique pour prévenir la coagulation.