missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Pantalons de pluie en polyuréthane recouverts de polyuréthane FR Tall
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Boucle |
| Couleur | Jaune fluorescent |
| Matériau | Coton FR recouvert de polyuréthane |
| Type de couture | Soudé |
| Taille | 5X-Grand |
| Suspendre | Réglable |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Intensité des arcs électriques | 19 cal/cm² (jaune fluorescent); 24 cal/cm² (Orange fluorescent) |
| Certifications/Conformité | CAT 2, NFPA 70 E, ANSI/ISEA 107 Classe E, CSA Z462, ASTM F2733, ASTM F1891, OSHA 1910.269 |
| Jetable | Réutilisable |