missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Quaver™ et Quaverette™ Spatules vibrantes
Description
- Faire tourner la roue du pouce dentée fait vibrer la spatule, donnant à l’utilisateur le contrôle du transfert de la spatule au plat de pesée
- Apportez des ajouts précis de matériaux précieux au besoin
- Quaver™ La spatule possède une lame plate avec une extrémité courbée
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Extrémité plate et courbe |
| Type de produit | Quaver™ Spatule vibrante |
| À utiliser avec (équipement) | Plat de pesée ou bateau ou conteneur |
| À utiliser avec (application) | Transférer avec précision de petites quantités de matériau, assurer un contrôle précis du transfert de l’échantillon de la pale vers la balane ou le bateau de pesée |
| Longueur (impériale) | 177,8 mm (7 po). |
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Comprend | Extrémité inclinée, roue à pouce dentée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 18 cm |