missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrrole, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M8074920100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M8074920100 100 mL Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M8074920100 Fournisseur Technidata Code fournisseur 8.07492.0100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la synthèse

Identifiants chimiques

CAS 109-97-7
Formule moléculaire C4H5N
Poids moléculaire (g/mol) 67.09
Numéro MDL MFCD00005216
Clé InChI KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
Nom de l’IUPAC 1H-pyrrole
SOURIRES N1C=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrrole
Point de fusion -24 °C
Couleur Jaune
pH >6 (10 g/L à 20 °C)
Point d’ébullition 130 °C à 131 °C
Point d’éclair 39 °C (102,2 °F)
Point d’inflammation 550 °C (1022 °F)
Odeur Semblable à une amine
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,5082 (20 °C, 589 nm)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN 1992
Renseignements sur la solubilité Eau : 60 g/L à 20 °C soluble
Pression de vapeur 8,7 hPa (20 °C)
Poids de formule 67.09
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226: Flammable liquid and vapor.
Hazard Statement H301: Toxic if swallowed.
Precautionary Statement H318: Causes serious eye damage.
DOTInformation DOT Class: 3 (6.1), Packaging Group: III
EINECSNumber 203-724-7
RTECSNumber UX9275000
Recommended Storage 2° à 8 °C (35,6° à 46,4 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais. Évitez les sources d’allumage. Tenir à l'abri de la lumière. Gardez enfermé ou dans un endroit accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.