missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FUJIFILM Wako PYROSTAR™ Kit en vrac ES-F 5,2 mL
Description
- Le réactif spécifique aux endotoxines évite les résultats faussement positifs liés aux glucanes
- Le réactif à double usage peut effectuer soit un caillot de gel, soit un test turbidimétrique cinétique (KTA)
- Les sensibilités turbidimétriques cinétiques varient de 0,001 à 10 EU/mL
- Risques d’interférence réduits par une sensibilité élevée
- Facilite la transition du caillot gelé à un caillot de gel KTA
Spécifications
Spécifications
| Forme | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Volume plein | 5.2 mL |
| Comprend | 100 fioles de lysat de 5,2 mL |
| Quantité | 100 fioles |
| Sensibilité | 0,25 UE/mL |