missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazolo[3,4-b]pyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P2285200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P2285200MG 200 mg
P22851G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P2285200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur P2285200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 271-73-8
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.127
Numéro MDL MFCD05663981
Clé InChI GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
PubChem CID 2755850
Nom de l’IUPAC 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SOURIRES C1=CC2=C(NN=C2)N=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Point de fusion 98 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 120 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 119.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline