missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH35502MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH35502MD 250 mg
AAH3550203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH35502MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H35502MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 274-56-6 | C7H6N2 | 118,14 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 274-56-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD08752622
Clé InChI DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
PubChem CID 67507
Nom de l’IUPAC pyrazolo[1,5-a]pyridine
SOURIRES C1=NN2C=CC=CC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Couleur Brun ou incolore à rouge
Point d’ébullition 37 °C à 39 °C (0,2 mmHg)
Indice de réfraction 1.6075
Quantité 250 mg
Poids de formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche