missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Healthcare™ PROTOCOL™ Produits auxiliaires de parasitologie, teinture trichrome

Numéro de catalogue. 2300542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Teinture trichrome
Tubes et capuchons en vrac
Vrac de zinc PVA
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
2300542 Tubes et capuchons en vrac
2300538 Teinture trichrome
2300540 Vrac de zinc PVA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 2300542 Fournisseur Fisher Healthcare™ Code fournisseur 23 005 42

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Standardisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques.

Normalisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques avec les trousses de parasitologie à fiole Thermo Scientific™ PROTOCOL™.

Teinture trichrome

  • Procédure de coloration rapide produisant des frottements uniformément colorés de protozoaires intestinaux, de levures et de cellules humaines
  • Offre un excellent contraste, facilitant la détection des parasites intestinaux tout en différenciant les organismes des débris fécaux et des artefacts
  • Fourni dans une bouteille de 500 ml

Sulfite de zinc–alcool polyvinylique (Zn-PVA),vrac

  • Fixateur sans mercure pour les trophozoïtes protozoaires dans une bouteille de 500 ml

Acétate d’éthyle

  • Fourni dans une bouteille de 225 ml

Remarque :

Tous les produits de parasitologie PROTOCOL sont sans mercure.

Spécifications

Type de produit Tubes et capuchons en vrac
Aperçu général Tubes et capuchons en vrac
Quantité 500/Cs.
Volume (impérial) 0,51 oz
Volume (métrique) 15 mL