missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Protector™ Armoire de rangement de solvants

Numéro de catalogue. 1630584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style de porte:
Auto-fermeture, Charnière à droite
Auto-fermeture, Charnière à droite, ADA
Auto-fermeture, Double
Auto-fermeture, À charnière gauche, ADA
Fermeture manuelle, Charnière à droite, ADA
Fermeture manuelle, Charnière à droite, Unique
Fermeture manuelle, Double
Fermeture manuelle, À charnière gauche, ADA
Fermeture manuelle, À charnière gauche, Unique
Nb de portes:
1
2
Largeur (impériale) extérieure:
24 po.
30 in
36 po.
48 po
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Style de porte Nb de portes Largeur (impériale) extérieure
1630584 Fermeture manuelle, Double 2 30 in
1630583 Fermeture manuelle, Double 2 48 po
1630561 Auto-fermeture, Double 2 36 po.
1630575 Auto-fermeture, Charnière à droite, ADA 1 24 po.
1630558 Auto-fermeture, Charnière à droite 1 24 po.
1630582 Fermeture manuelle, Double 2 36 po.
1630576 Auto-fermeture, À charnière gauche, ADA 1 24 po.
1630562 Auto-fermeture, Double 2 48 po
1630557 Fermeture manuelle, À charnière gauche, Unique 1 24 po.
1630574 Fermeture manuelle, À charnière gauche, ADA 1 24 po.
1630556 Fermeture manuelle, Charnière à droite, Unique 1 24 po.
1630573 Fermeture manuelle, Charnière à droite, ADA 1 24 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 1630584 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9902200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Stockez et évacuez en toute sécurité les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire Protector™ de stockage des solvants.

Stockez et évacuez en toute sécurité les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage des solvants Protector™.

  • Les portes verrouillées à clé sont à fermeture manuelle ou auto-fermeture/verrouillage automatique avec mécanisme de séquençage
  • Les portes auto-fermées se ferment automatiquement en cas d’incendie lorsque la température atteint 74 °C (165 °F)
  • Tablette intérieure en acier revêtu de poudre avec cinq réglages de hauteur

Spécifications

Couleur Gris clair
Aperçu général Glacier White; Doublure : Polyéthylène
Type de produit Armoire de rangement de solvants
Type d’étagère Acier revêtu d’époxy
Largeur (impériale) extérieure 30 in
Comprend Deux rares connexions de ventilation avec pare-flammes et bouchons de fermeture, 4 pieds de nivellement, 8 po. Panneau d’apport, plateau de revêtement en PVC formé sous vide, tablette en acier revêtu d’époxy
Hauteur (métrique) extérieure 90,17 à 93,3 cm
Matériau Acier
Capacité de charge Jusqu’à 800 lb.
Dimensions (P x L x H) 22 x 30 x 35,5 à 36,75 po.
Profondeur (impériale) extérieure 29,9 pouces.
Style de porte Fermeture manuelle, Double
À utiliser avec (application) Entreposage des produits inflammables
Hauteur (impériale) extérieure 35,5 à 36,75 po.
Hauteur (métrique) d’ouverture 62.23 cm.
Poids (métrique) 70 kg
Nb de portes 2
Profondeur (métrique) extérieure 76 cm
Largeur (métrique) extérieure 76 cm
Nb d’étagères 1
Poids (impériale) 155 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats