missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Extension en anneau D de PROTECTA™

Numéro de catalogue. 19070762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Extension en anneau D de PROTECTA™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
19070762 Extension en anneau D de PROTECTA™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19070762 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100232040

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

3M L’extension à anneau D de PROTECTA™ prolonge un harnais dorsal, un anneau en D ou un point d’ancrage au-dessus du plafond

  • Sangle polyester résistante à l’abrasion
  • Crochet à pression auto-verrouillant convivial
  • Point d’attache en D-ring à haute résistance

Spécifications

Couleur Rouge
Matériau Sangle en polyester
Type de produit Extension de l’anneau D
Capacité de charge (impériale) 310 lb.
Longueur (impériale) 1.5 ft.
Poids (impériale) 1.2 lb.
Capacité de charge (métrique) 141 kg