missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ ProShield™ 50 combinaisons (toutes)

Numéro de catalogue. 19065502I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Petit
Moyen
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
5X-Grand
6X-Grand
Height (English):
5 à 5,58 pi.
5,22 à 6,16 pi.
5,25 à 5,58 pi.
6 à 6,33 pi.
6,16 à 6,33 pi.
6,58 à 6,83 pi.
6,75 à 7,08 pi.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size Height (English)
19065502I 6X-Grand 6,75 à 7,08 pi.
19065502A Petit 5 à 5,58 pi.
19065502B Moyen 5,25 à 5,58 pi.
19065502D X-Grand 5,22 à 6,16 pi.
19065502E 2X-Grand 6 à 6,33 pi.
19065502F 3X-Grand 6,16 à 6,33 pi.
19065502H 5X-Grand 6,58 à 6,83 pi.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Ne doit pas être utilisé autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.
Numéro de catalogue. 19065502I Fournisseur DuPont™ Code fournisseur NB125SWH6X002500
Ne doit pas être utilisé autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.

Les combinaisons en film microporeux offrent une protection contre les aérosols non dangereux, les éclaboussures légères de liquide et les particules sèches.

  • Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
  • Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel

Spécifications

Product Type Salopettes à usage unique
Size 6X-Grand
Gender Unisexe
Material ProShield
Color Blanc
Disposable Usage unique
Ankle Style Élastique
Cuff Style Élastique
Neck Style Col montant
Hood Type Sans capuchon
Closure Type Fermeture à glissière à l’avant
Seam Type Surjetée
Sterility Non stériles
Collar Type Mise en œuvre
Model NB125S
Size (English) Chest 57,25 à 60,75 po.
Size (English) Inseam 29,75 pouces.
Size (Metric) Inseam 75.56 cm
Thickness 10 millions
For Use With (Application) Entretien, Assainissement, Industrie générale, Entretien
Length (English) Sleeve 40,5 po.
Length (Metric) Sleeve 102.87 cm
Width (English) Chest 35,25 po.
Width (Metric) Chest 89.535 cm
Height (English) 6,75 à 7,08 pi.
Height (Metric) 2,06 à 2,16 m
Quantity 25/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats