missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proline, USP 98,5-101,5%, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ Proline chimique, USP - Tous les produits Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 21CFR 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Specifications
Specifications
| CAS % maximal | 1 |
| Résidus de calcination | 0.004 |
| Fer (Fe) | 30 ppm |
| Perte à la dessication | 0.004 |
| Emballage | Fût en fibre |
| Rotation spécifique | -84,3° à -86,3° |
| Sulfate | 0.0003 |
| Quantité | 25 kg |
| Pourcentage de pureté | 98.5101.5% |
| Niveau | USP |