missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Pre-miR™ Contrôle négatif des molécules—précurseurs de miARN #2

Numéro de catalogue. AM17111
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM17111 5 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AM17111 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17111

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pre-miR™ Contrôle négatif des molécules—précurseurs de miARN #2

Un miARN synthétique mimétique pour l’analyse fonctionnelle des miARN. 5 NMOL sont fournis.

  • Une conception optimisée aboutit à une utilisation correcte des brins par RISC
  • Les molécules précurseurs de miARN purifiées et prêtes à être transfectées

    Invitrogen™ Pre-miR™ sont de petites molécules d’ARN double brin modifiées chimiquement, conçues pour imiter les miARN matures endogènes. Ce mimimic prêt à l’emploi peut être introduit dans les cellules en utilisant des paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent une étude détaillée des effets biologiques des miARN via des expériences de gain de fonction. Pre-miR™ Le contrôle négatif #2 est une molécule de séquence Pre-miR™ aléatoire qui a été largement testée sur des lignées cellulaires et tissus humains et validée pour ne produire aucun effet identifiable sur la fonction connue des miARN. NOTE : Pre-miR™ Les précurseurs de miARN ne sont pas des constructions en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Pre-miR™ Le miARN est fourni séché dans un seul tube, avec de l’eau sans nucléase pour la resuspension, et doit être stocké à –20 °C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est conservé séché à –20 °C.
    Format Tube
    Type Contrôle Contrôle négatif
    Type d’ARNi MiMIMIC de miARN
    Espèces Humain, Souris, Rat
    À utiliser avec (application) Analyse des miARN et ARN non codants
    Étiquette ou colorant Non conjugué
    Gamme de produit Ambion, Pre-miR
    Type de produit MiMIMIC de miARN
    Quantité 5 nmol
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.