missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PowerEase™ Alimentation HT Touch, 230 VAC

Numéro de catalogue. PSHV01
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PSHV01 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PSHV01 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSHV01

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’alimentation Invitrogen PowerEase Touch HV est une alimentation haute tension qui fonctionne à l’aide d’une interface utilisateur à écran tactile.

L’alimentation Invitrogen PowerEase Touch HV est une alimentation haute tension qui fonctionne à l’aide d’une interface utilisateur à écran tactile. L’écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces et la conception intuitive de l’interface utilisateur facilitent la mise en place de protocoles personnalisés ou la sélection d’une des nombreuses méthodes préprogrammées d’électrophorèse et de transfert sur gel. Cette alimentation est idéale pour les applications à haute tension comme l’électrophorèse 2D ou la mise au point isoélectrique. Il supporte également l’électrophorèse à haut débit de l’ADN/ARN, le SDS-PAGE, le PAGE natif et le western bloting.

L’alimentation PowerEase Touch HV offre quatre ensembles de prises de sortie pouvant être utilisées simultanément et quatre modes de fonctionnement : tension constante, rampe de tension, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité. Chaque alimentation haute tension est livrée avec quatre PowerEase ensembles d’adaptateurs Touch HV (Cat. Non. PSHV00A) qui se connectent aux fils électriques de certains équipements d’électrophorèse pour assurer la compatibilité, y compris la ZOOM IPGRunner Mini-Cellule, XCell SureLock la Mini-Cellule, le Mini Gel Tank et la XCell4 SureLock Midi-Cellule.

Les caractéristiques de l’alimentation PowerEase Touch HV incluent :
• Écran tactile LCD et interface utilisateur avec des invites de menu claires pour une utilisation facile à la main ou au stylet Conception avancée UI/UX combinée à un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces pour faciliter l’utilisation et faciliter la surveillance de l’avancement•
de la course Puissance maximale de 3500 V, 500 mA et 250 W•
Quatre ensembles de bornes de sortie pour l’utilisation de plusieurs unités•
d’électrophorèse Quatre ensembles d’adaptateurs PowerEase Touch HV pour utilisation avec Invitrogen des réservoirs d’électrophorèse
Pop-up •
• Pieds permettant de modifier l’angle de vision de l’écran Pieds en polyuréthane robustes et conception•
de boîtier empilable Modes de fonctionnement incluant tension constante, rampe de tension, courant constant ou alimentation
• constante Entièrement programmables, avec tension, courant ou
• alimentation constants Possibilité de programmer une méthode personnalisée (jusqu’à 100 méthodes personnalisées, 20 étapes par méthode, 999 minutes par étape) ou de sélectionner l’une des plusieurs électrophorèses sur gel préprogrammées et
• Méthodes
• de transfert Paramètres ajustables par l’utilisateur tels que le volume du bip, la luminosité de l’écran et la durée•
du mode veille Fonctions de sécurité automatiques incluant absence de charge, sur-température, surtension, surcourant, changement de charge et détection
• de fuite à la terre Possibilité de désactiver la détection sans charge pour des applications à faible courant comme l’électrophorèse 2D

Spécifications

Contenu et stockage • Alimentation
• Carte de référence rapide

À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel, focalisation isoélectrique (IEF ou IPG)
Courant max. 500 mA
Gamme de produit PowerEase
Type de prise États-Unis
Quantité 1 unité
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Tension maxi. 3500 V

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.