missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Système Power Blotter XL

Numéro de catalogue. PB0013
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
PB0013 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PB0013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PB0013

Comprend

Invitrogen Power Blotter XL Cassette, Invitrogen Power Blotter Station

Obtenez un transfert rapide et efficace de protéines semi-sèches avec le Invitrogen™ Power Blotter.

Le Invitrogen™ Power Blotter System est spécifiquement conçu pour le transfert rapide et semi-sec des protéines des gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers la nitrocellulose ou les membranes PVDF en 5 à 12 minutes. Le Power Blotter comprend une alimentation intégrée optimisée pour permettre un transfert de protéines constant et à haute efficacité.


La cassette Power Blotter permet le transfert simultané de gels. La Power Blotter Station dispose d’une interface tactile LCD couleur facile à utiliser, avec des méthodes de transfert préprogrammées pour différents nombres, tailles de gels et différentes plages de protéines de poids moléculaire. La fonction de programmation simple permet de créer, sauvegarder et exécuter rapidement des paramètres de transfert personnalisés.

Le Power Blotter permet un transfert très efficace en 7 minutes lorsqu’il est utilisé avec les piles de transfert Power Blotter Select ou en 10 minutes avec le 1-Step Power Blotter Transfer Buffer. L’instrument est également efficace pour les protocoles de transfert semi-sec standards de 30 à 60 minutes basés sur le tampon traditionnel Towbin.

Caractéristiques :

  • Efficacité—et haute efficacité de transfert avec une large gamme de tailles de protéines comparées aux méthodes conventionnelles de transfert semi-sec ou humide (en réservoir)
  • Transfert rapide—de 5 à 12 minutes lorsqu’utilisé avec les piles de transfert Power Blotter Select ou Power 1-Step Blotter Transfer Buffer
  • Alimentation—intégrée, fonctionnement fluide entre l’unité de contrôle et la cassette; pas besoin d’alimentation externe
  • Programmation—tactile facile avec des méthodes de transfert préprogrammées pratiques ou crée, sauvegarde et exécute des méthodes de transfert personnalisées
  • Transfert simultané flexible—
  • Polyvalent—compatible avec les piles de transfert Power Blotter Select Transfer, le tampon de transfert Pierce 1-Step pour les programmes de blotting rapide ou le tampon de transfert Towbin pour les méthodes conventionnelles de transfert semi-sec

Spécifications

Content And Storage • Power Blotter Station
• Power Blotter Cassette XL
For Use With (Application) Transfert Western
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Mode of Transfer Semi-sec
Product Line Power Blotter
Throughput 2 Midi ou 4 Mini Gels
Type Système de buvard
Quantity 1 système
Shipping Condition Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.