missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, poudre, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Phosphate |
| Nom Remarque | Dibasic |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 174.18 |
| Niveau | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.00kg |