Learn More
Iodate de potassium, SCA, 99,4-100,4%
Description
L’iodate de potassium est un agent oxydant utilisé pour préparer les 2-styrylchromones à partir de l’O-hydroxy--ωcinnamylidenénétophénones par cyclisation oxydative. Il est utilisé pour iodier le sel de table afin de prévenir la carence en iode. C’est un ingrédient actif dans le lait de lait maternisé. Comme agent de maturation, il est utilisé en boulangerie. De plus, il est impliqué dans la protection de l’accumulation d’iode radioactif dans la thyroïde.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium iodate |
| Nom Remarque | Pour analyse, ACS |
| Point de fusion | 560 °C (décomposition) |
| Couleur | De l’orange au brun |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.4-100.4% |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans de l’eau bouillante. Insoluble dans l’alcool. Soluble dans l’eau, la solution d’iodure de potassium. Insoluble dans l’alcool, l’ammoniac liquide et l’acide nitrique. |
| Poids de formule | 214 |
| Niveau | ACS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H272-H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 5.1, Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 231-831-9 |
| RTECSNumber | NN1350000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche