missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromate de potassium, réactif ACS, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Bromate, ACS Reagent |
| Point de fusion | 434 °C |
| Couleur | Incolore/Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Niveau | ACS |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Gravité spécifique | 3.27 |