missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Sacoche à gants porte-à-porte pyramidale

Description
Le sac à gants portatif en forme de pyramide est conçu pour protéger l’utilisateur lors de la collecte, du transport, de l’enquête et du stockage d’échantillons ou de preuves. Il s’agit d’une poche à gants multifonctionnelle, réutilisable et jetable, faite de PVC transparent de haute qualité. Assemblé en quelques secondes, il peut être utilisé n’importe où et rangé lorsqu’il n’est pas utilisé.
- La forme inclinée de l’enceinte offre une position de travail ergonomique pour l’utilisateur
- Léger, mobile, réutilisable et jetable
- Outil de protection idéal pouvant répondre à de nombreux besoins en laboratoire ou sur le terrain
- La base flexible en PVC est assemblée à l’aide de joints soudés à haute fréquence
- La fermeture a une double rainure d’étanchéité
- Les gants médicaux sont faits de caoutchouc butyl avec des manchons en PVC
- L’enceinte de la valve peut être remplie de gaz inerte, comme l’azote
Specifications
Specifications
| Type de produit | Sacoche à gants |
| Type de filtre | ULPA |
| Type d’éclairage | Système de lumière vive |
| Matériau | PVC |
| Couleur | Transparent |
| Profondeur (impériale) | 22 po |
| Profondeur (métrique) | 560 mm |
| À utiliser avec (application) | Transport ou collecte d’échantillons, applications de boîte à gants |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe à vide |
| Hauteur (impériale) | 28,5 po. |
| Show More |