missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Bonbonnes en polypropylène
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19830435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
5 L
10 L
40 L
75 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
19830435 75 L
19830429 2.5 L
19830430 5 L
19830431 10 L
19830434 40 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19830435 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 12934

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour utilisation avec : Pour stocker et distribuer des solvants, tampons, réactifs et poudres. Autoclavable; Matériel de fermeture : polypropylène; Couleur : blanche

  • Les condensateurs et adaptateurs interchangeables offrent une grande flexibilité de connexion
  • Conception ergonomique rectangulaire
  • Construit à partir de matériaux autoclavables USP de classe VI, de qualité FDA

Spécifications

Précision ±5%
Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 19,8 gallons.
Capacité (métrique) 75 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 120 mm
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 475 x 356 x 762 mm
À utiliser avec (application) Pour stocker et distribuer des solvants, tampons, réactifs et poudres.
Hauteur (impériale) 30 in
Longueur (impériale) 18,7 po.
Matériau Polypropylène
Type de produit Carboy
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 14,4 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats