missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène glycol monométhéthére, 750

Numéro de catalogue. AA4156236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4156236 500 g
AA4156222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4156236 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04156236

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76,10 g/mol

Le polyéthylène glycol monométhyléther est utilisé comme solvant, excipient, tensioactif et agent dispersant. Il est aussi utilisé comme agent mouillant et modificateur de viscosité. Il est utilisé dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique grâce à sa faible toxicité, ses propriétés lubrifiantes et sa solubilité.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9004-74-4
Formule moléculaire (C2H4O)nCH4O
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00084416
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SOURIRES COCCO

Spécifications

Couleur Incolore à jaune
Nom ou substance chimique Polyethylene glycol monomethylether, 750
Forme physique Solide de faible fusion
Point de fusion 28 °C à 32 °C
Densité 1.10 g/mL
Quantité 500 g
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Renseignements sur la solubilité Légèrement miscible avec de l’eau.
Nom de l’IUPAC 2-méthoxyéthane-1-ol
RTECSNumber PE8271000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche