missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène Glycol Diméthacrylate (n=aprox. 4) (stabilisé avec MEHQ), TCI America™

Numéro de catalogue. T1352500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T1352500G 500 g
T135225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T1352500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T1352500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 25852-47-5
Synonyme ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate

Spécifications

Couleur Jaune
Nom ou substance chimique Polyethylene Glycol Dimethacrylate (n=approx. 4) (stabilized with MEHQ)
Forme physique Liquide clair à 20 °C
Quantité 500 g
EINECSNumber (7)-1009&(7)-1438
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur