Learn More
Polyéthylène glycol 600
Description
Le polyéthylène glycol est utilisé comme humectant dans les encres et les adhésifs. Il agit comme un solvant dans le flux de soudure et comme support de colorant dans les encres. Il est aussi utile comme modificateur et liant dans la peinture latex. Il est utilisé comme additif dans les lubrifiants synthétiques, l’huile de coupe et les fluides hydrauliques. Elle joue un rôle important dans la précipitation des protéines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Melting Point | 17°C to 23°C |
| Density | 1.12 |
| Solubility Information | Miscible with water,many organic solvents,aliphatic ketones,alcohols,chloroform,glycol ethers,esters,and aromatic hydrocarbons. Immiscible with ether and aliphatic hydrocarbons. |
| Quantity | 250 g |
| Flash Point | 252°C (485°F) |
| Refractive Index | 1.468 |
| Chemical Name or Material | Polyethylene glycol 600 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H303-H315-H320-H333-H335 |
| Precautionary Statement | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P374-P501c |
| EINECSNumber | 500-038-2 |
| RTECSNumber | TQ3800000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche